Learn More
DWK Life Sciences Bouchon phénolique à vis Kimble™ avec revêtement
Descripción
Sécurisez votre milieu pendant l’autoclavage avec le bouchon à vis phénolique Kimble™ avec doublure.Il est fabriqué avec un matériau phénolique spécial (rempli de bois) et très résistant aux effets de la température et de la vapeur rencontrés lors de l’autoclavage
- Revêtement en styrène
- Bouchon à vis
Especificaciones
Especificaciones
| Taille du bouchon | 15-415 |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Bouchon à vis fixe |
| Matériau | Phénolique |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Destiné à un usage général en laboratoire |
| Quantité | 1000/boîte |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?