Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,5mm
13,5mm
Conditionnement:
12 pièces
288 pièces
Description
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 24-400 |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon à vis fileté |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Phénolique |
| Couleur | Noir |
| Hauteur (métrique) | 12,5mm |
| Nb par paquet | 12 paquet |
| Nbre par carton | 12 paquet |
| Conditionnement | 12 paquet |
| Afficher plus |