Learn More
Solution phénolique, Chem Lab™
Spécification
Spécification
| Odeur | Spécifique |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| pH | >10 |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Quantité | 100 mL |