Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenolphthaline Solution |
| CAS | 64-17-5, 111-46-6, 78-93-3, 77-09-8 |
| % max. CAS | <10%, ≥1%, <3%, <10%, ≥50%, ≤100% |
| À utiliser avec (application) | Produits chimiques de laboratoire |
| À utiliser avec (équipement) | Papier indicateur PANPEHA |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 5 l |
| Type de solution | Mélange |
| Conditionnement | Bidon en plastique |
| Numéro UN | UN1170 |
| Afficher plus |