Learn More
Phénolphtaléine, Mikromol™
Description
Phénolphtaléine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenolphthalein |
| CAS | 77-09-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phenolphthalein |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C20 H14 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4 |
| Nom IUPAC | 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un |
| Show More |