Description
Papier à pH phénolphtaléine Macherey-Nagel, indicateur de couleur : Blanc à rouge, gamme de pH : 8,3 à 10, Format : bobine, À utiliser avec : Détermination des analyses de neutralisation, Quantité : 1Chaque
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc au rouge |
| Plage de pH | 8,3 à 10 |
| Format | Bobine |
| À utiliser avec (application) | Détermination des analyses de neutralisation |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | Papier à pH |