Learn More
Solution de phénolphtaléine, indicateur, Reag. Ph. Eur., 1% dans l’éthanol, Honeywell Fluka™
Code produit. 15644310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
50 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
30mL
500mL
50L
6 pièces
Code produit. 15644310
Marque: Honeywell-Fluka 346076X500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Indicateur, Réac. Ph. Eur., 1 % dans l’éthanol
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein solution
Note relative au nom Indicator, Reag. Ph. Eur., 1% in ethanol
Formule linéaire C20H14O4
Beilstein 284423
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Qualité Ph.Eur.
Conditionnement Flacon poly
Quantité 6 x 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphthalein solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol