Learn More
Liste restreinte Annexe IX, mélange de phénols, SPEX CertiPrep™
Code produit 15245856 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15245856 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15245856 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur 8270AFL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.55€
    66.95€ / 1mL
    Économisez 7.60€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2,4,6-Trichlorophénol88-06-22000μg/ml
Dichloro-2,4 phénol120-83-22000μg/ml
2,4-Xylénol105-67-92000μg/ml
2,4-Dinitrophénol51-28-52000μg/ml
2-Chlorophénol95-57-82000μg/ml
2-Nitrophénol88-75-52000μg/ml
4,6-Dinitro-2-méthylphénol534-52-12000μg/ml
4-Chloro-3-méthylphénol59-50-72000μg/ml
4-Nitrophénol100-02-72000μg/ml
Pentachlorophénol87-86-52000μg/ml
Phénol108-95-22000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenols Mix
Note relative au nom SW-846 Method 8270C
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Méthodes For US EPA Method 8270C
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Quantité 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenols Mix
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol,, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire