Learn More
Phénothiazine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenothiazine |
| CAS | 92-84-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phenothiazine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H9 N S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | N1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Afficher plus |