Learn More
Phénothiazine, Mikromol™
Code produit 17911226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17911226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17911226 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0157.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénothiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenothiazine
CAS 92-84-2
Noms d’analytes ou de composants Phenothiazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H9 N S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
SMILES N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nom IUPAC 10H-phénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 199.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 199,0456 g/mol