Learn More
Chlorhydrate de phénoxybenzamine, Mikromol™
Code produit 30051823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051823 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051823 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0778.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de phénoxybenzamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxybenzamine Hydrochloride
CAS 63-92-3
Noms d’analytes ou de composants Phenoxybenzamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H22 Cl N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
Nom IUPAC N-bencil-N-(2-cloroetil)-1-fenoxipropan-2-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 340.29
Quantité 250 mg
Poids de la formule 339,1157 g/mol