Learn More
Phénoxyméthylpénicilline EP Impureté B, Mikromol™
Code produit 30460421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460421 4 x 25 mg -
17980796 25 mg 25mg
17993276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460421 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0026.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénoxyméthylpénicilline EP Impureté B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxyacetic acid
CAS 122-59-8
Noms d’analytes ou de composants Phenoxyacetic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. B (EP), Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity B, Phenoxymethylpenicillin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)COc1ccccc1
Nom IUPAC 2-Acide phénoxyacétique
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 152,0473 g/mol