Learn More
Dichlorhydrate de phénoxypropazine, Mikromol™
Code produit 30050683
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050683 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050683 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3185.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de phénoxypropazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxypropazine Dihydrochloride
CAS 1803608-13-0
Noms d’analytes ou de composants Phenoxypropazine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H14 N2 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(COc1ccccc1)NN
Nom IUPAC 1-fenoxipropan-2-ilhidrazina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 239.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 238.064 g/mol