Learn More
Mésilate de phentolamine EP Impureté A (sous forme d'oxalate), Mikromol™
Description
Mésilate de phentolamine EP Impureté A (sous forme d'oxalate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate |
| CAS | 2724727-53-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H21 N3 O2 . C2 H2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Phentolamine Mesilate Imp. A (EP), N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate, Phentolamine Mesilate Impurity A as Oxalate, Phentolamine Impurity A as Oxalate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)N(CC(=O)NCCN)c2cccc(O)c2.OC(=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | N-(2-aminoetil)-2-(N-(3-hidroxifenil)-4-metilanilino)acetamida; ácido oxálico |
| Afficher plus |