Learn More
Phentolamine mesylate, MedChemExpress
Code produit. p-200099017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16468256
Marque: Medchem Express HYB0362A
MedChemExpress Phentolamine mesylate (Phentolamine methanesulfonate) is a reversible, non-selective, and orally active blocker of α1 and α2 adrenergic receptor that expands blood vessels to reduce peripheral vascular resistance. Phentolamine mesylate can be used for the research of pheochromocytoma-related hypertension, heart failure and erectile dysfunction.
Phentolamine mesylate (Phentolamine methanesulfonate) is a reversible, non-selective, and orally active blocker of α1 and α2 adrenergic receptor that expands blood vessels to reduce peripheral vascular resistance. Phentolamine mesylate can be used for the research of pheochromocytoma-related hypertension, heart failure and erectile dysfunction.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phentolamine mesylate
CAS 65-28-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H23N3O4S
Quantité 100 mg
Synonyme Phentolamine methanesulfonate
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (132.46 mM)
SMILES CS(O)(=O)=O.CC1=CC=C(N(C2=CC(O)=CC=C2)CC3=NCCN3)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 377.46
Poids de la formule 377.46
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.