Learn More
Chlorhydrate de phényl(4-pipéridyl)méthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10417692
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 10417692
Marque: Thermo Scientific Maybridge SEW04290DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 25519-80-6
Formule moléculaire C12H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.716
Clé InChI NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
CID PubChem 2724437
Nom IUPAC phényl(pipéridine-4-yl)méthanone ; Chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.72
Pourcentage de pureté 97%