Learn More
N-[(2-phénylsulfanyl)phényl]carbamate de phényle, Mikromol™
Code produit 17902956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902956 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17902956 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1130.430025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[(2-phénylsulfanyl)phényl]carbamate de phényle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
CAS 111974-73-3
Noms d’analytes ou de composants Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H15 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
SMILES O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
Nom IUPAC phényl N-(2-phénylsulfanylphényl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 321.39
Quantité 25 mg
Poids de la formule 321,0823 g/mol