Learn More
Phényl(pyridin-2-yl)méthanone (2-benzoylpyridine), Mikromol™
Description
Phényl(pyridin-2-yl)méthanone (2-benzoylpyridine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl(pyridin-2-yl)methanone |
| CAS | 91-02-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phenyl(pyridin-2-yl)methanone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H9 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Benzoylpyridine, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), Doxylamine Imp. D (EP), Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity D, Doxylamine Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nom IUPAC | phényl(pyridin-2-yl)méthanone |
| Afficher plus |