Learn More
Salicylate de phényle, LoGiCal
Code produit 30461765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461765 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461765 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1884.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl Salicylate
CAS 118-55-8
Noms d’analytes ou de composants Phenyl Salicylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, Salicylic acid, phenyl ester (8CI), 2-Phenoxycarbonylphenol, NSC 33406, Phenol salicylate, Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl salicylate, Salol, Salphenyl, Seesorb 201, Seesorb K 201, Phenyl Salicylate
Formule InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
Nom IUPAC phényl 2-hydroxybenzoate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Quantité 10 mg
Poids de la formule 214,063 g/mol