Learn More
Salicylate de phényle, Mikromol™
Code produit 17900756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17900756 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17900756 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1884.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
salicylate de phényle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl Salicylate
CAS 118-55-8
Noms d’analytes ou de composants Phenyl Salicylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, Salicylic acid, phenyl ester (8CI), 2-Phenoxycarbonylphenol, NSC 33406, Phenol salicylate, Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl salicylate, Salol, Salphenyl, Seesorb 201, Seesorb K 201, Phenyl Salicylate
Formule InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
SMILES Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de phénylalanine
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214,063 g/mol