Learn More
Phényl sélénocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359026
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11359026
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20194.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2179-79-5 | C7H5NSe | 182.095 g/mol
Phenyl selenocyanate is used as a specific source of nucleophilic and electrophilic selenium species in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sélénocyanate de phényle est utilisé comme source spécifique de sélénium nucléophile et électrophile en chimie synthétique.
Solubilité
Miscible avec des solvants organiques, du terahydro furan, du dichlorométhane et de l’acétonitrile.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2179-79-5
Formule moléculaire C7H5NSe
Poids moléculaire (g/mol) 182.095
Numéro MDL MFCD00216944
Clé InChI NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylselenocyanate, phenylselanyl formonitrile, selenocyanic acid, phenyl ester, acmc-1cgab, phenyl selenocyanate, selenocyanic acid phenyl ester, 2-phenyl-2-selenaethanenitrile
CID PubChem 555340
Nom IUPAC sélénocyanate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl selenocyanate
Densité 1.484
Point d’ébullition 116°C to 117°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.603
Quantité 1 g
Numéro UN UN3440
Beilstein 1617370
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents,terahydro furan,dichloromethane and acetonitrile.
Poids de la formule 182.08
Pourcentage de pureté 98%