Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire désactivée Phenyl-Sil
Code produit. 10145131 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10145131
Marque: Macherey-Nagel™ 723108.10
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire désactivée
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
À utiliser avec (application) Analyse de la préparation de colonnes capillaires
Plage de températures 320°C
Longueur (métrique) 10 m
Quantité 1/boîte