Learn More
diméthylacétal de phénylacétaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
| Densité | 1.004 |
| Point d’ébullition | 220°C |
| Point d’éclair | 83°C (181°F) |
| Indice de réfraction | 1.494 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 879360 |
| Poids de la formule | 166.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |