Learn More
diméthylacétal de phénylacétaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463008 500 g 500g
11453008 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18730.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 101-48-4 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-48-4
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00008487
Clé InChI WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
CID PubChem 60995
Nom IUPAC 2,2-diméthoxyéthylbenzène
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Densité 1.004
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.494
Quantité 500 g
Beilstein 879360
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%