Learn More
Acétale diméthylique de phénylacétaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
| Note relative au nom | 98% |
| Acidité | 1mg KOH/g max. |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0040g/mL |
| Point d’ébullition | 219°C to 221°C (754.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 83°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement