Learn More
Acétale diméthylique de phénylacétaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
| Note relative au nom | 98% |
| Acidité | 1mg KOH/g max. |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.004g/mL |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C10H14O2 |
| Formule linéaire | C6H5CH2CH(OCH3)2 |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement