Learn More
Phénylacétamide, Mikromol™
Code produit 30049652
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049652 100 mg 100mg
30050265 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049652 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0169.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénylacétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Noms d’analytes ou de composants Phenylacetamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Phenylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 135.0684 g/mol