Learn More
Phénylacétamide, Mikromol™
Description
Phénylacétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylacetamide |
| CAS | 103-81-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phenylacetamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Phenylacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-phénylacétamide |
| Afficher plus |