Learn More
Acide phénylacétique, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10316970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10316970
Marque: Thermo Scientific Acros 130285000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 103-82-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-82-2
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Clé InChI WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-phénylacétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetic acid
Point de fusion 75.0°C to 78.0°C
Densité 1.0800 g/mL
Point d’ébullition 265.0°C
Point d’éclair 132°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 09, 431
Merck Index 15, 7380
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 15 g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, soluble in ether, acetone, 186 g/100 mL ethanol (20°C), 4.422 mol.s/l in chloroform (25°C), 1.842 mol.s/l in carbon tetrachloride
Poids de la formule 136.15
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.