Learn More
Acide phénylacétique, Mikromol™
Code produit 17974546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974546 100 mg 100mg
17954596 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17974546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0160.03
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide phénylacétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetic Acid
CAS 103-82-2
Noms d’analytes ou de composants Phenylacetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzylpenicillin Benzathine Imp. B (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Benzylpenicillin Procaine Imp. E (EP), Cyclopentolate Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclopentolate Imp. B (EP), Tropicamide Imp. D (EP), Tropicamide USP Related Compound D, Tropicamide USP RC D, Phenylacetic Acid, Benzeneacetic acid, Acetic acid, phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid, NSC 125718, PAA, Phenylethanoic acid, alpha-Toluic acid, omega-Phenylacetic acid, BRL-2853, Benzylpenicillin Potassium Ph Eur Impurity B, BRL-955, USP Amoxicillin Related Compound A, Ph Eur Amoxicillin Impurity A, Penicinic acid (1), Penicinic acid (2), 8-Hydroxypenillic acid (8-HPA), Phenylacetic acid, Tropicamide Related Compound D, Benzylpenicillin Benzathine Impurity B, Benzylpenicillin Potassium Impurity B, Benzylpenicillin Procaine Impurity E, Carbenicillin Sodium Impurity B, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity B, Tropicamide Impurity D, Carbenicillin Impurity B, Cyclopentolate Impurity B, Benzylpenicillin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1
Nom IUPAC Acide 2-phénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 136,0524 g/mol