Learn More
Phénylacétylasparagine, Mikromol™
Code produit 30051607
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051607 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051607 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0765.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénylacétylasparagine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetylasparagine
CAS 2752-49-0
Noms d’analytes ou de composants Phenylacetylasparagine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H14 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phenylacetylasparagine
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O4/c13-10(15)7-9(12(17)18)14-11(16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18)/t9-/m0/s1
SMILES NC(=O)C[C@H](NC(=O)Cc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-4-amino-4-oxo-2-[(2-phénylacétyl)amino]butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 250.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 250.0954 g/mol