Learn More
Phénylalanine (L-phénylalanine), LoGiCal
Description
Phénylalanine (L-phénylalanine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Phenylalanine |
| CAS | 63-91-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Phenylalanine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H11 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4 CI,7 CI,8 CI), (-)-Phenylalanine, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X |
| Formule InChI | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-phénylpropanoïque |
| Afficher plus |