Learn More
Phénylalanine (L-phénylalanine), Mikromol™
Code produit 17938764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17938764 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938764 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1560.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénylalanine (L-phénylalanine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Noms d’analytes ou de composants L-Phenylalanine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, (S)-alpha-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-alpha-Aminohydrocinnamic acid, 11: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 151: PN: US20070015162 SEQID: 161 claimed protein, 175: PN: EP2071334 SEQID: 191 claimed protein, 175: PN: WO2009077864 SEQID: 191 claimed protein, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, 34: PN: AU2005201745 SEQID: 22 claimed protein, 356: PN: US20070026454 SEQID: 366 claimed protein, 49: PN: WO2010069074 SEQID: 47 claimed sequence, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-alpha-alanine, Phenylalanine, beta-Phenyl-L-alanine, beta-Phenyl-alpha-alanine, Aspartame Imp. C (EP), GV 112054X, Aspartame Impurity C (EP), Nateglinide Impurity D, Tyrosine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165,079 g/mol