Learn More
Phénylalanine, Mikromol™
Description
Phénylalanine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Phenylalanine |
| CAS | 150-30-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | DL-Phenylalanine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H11 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as Racemate, Alanine, phenyl-, DL- (8CI), 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DLPA, NSC 9959, Alanine, beta-phenyl- (3CI), (+/-)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (+/-)-Phenylalanine, (+/-)-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, Aspartame Impurity C as racemate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | NC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque |
| Afficher plus |