Learn More
Oxyde de phénylarsine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10279403
Marca: Thermo Scientific Acros 180350010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 637-03-6
Formule moléculaire C6H5AsO
Poids moléculaire (g/mol) 168.03
Numéro MDL MFCD00001990
Clé InChI BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
CID PubChem 4778
ChEBI CHEBI:75253
Nom IUPAC Arsorosobenzène
SMILES O=[As]C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenylarsine oxide
Point de fusion 145°C to 148°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5As=O
Quantité 1 g
Beilstein 16, I, 438
Merck Index 15, 7048
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in benzene,slightly soluble in ethanol,insoluble in ether
Poids de la formule 168.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylarsine oxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.