Learn More
Phénylbutazone, LoGiCal
Code produit 30459664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459664 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459664 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0548.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylbutazone
CAS 50-33-9
Noms d’analytes ou de composants Phenylbutazone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1,2-diphenyl-, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 3,5-Dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, 4-n-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Alindor, Alkazone, Antadol, Anuspiramin, Arthrizon, Artrizin, Artropan, Azolid, Benzone, Betazed, Bizolin 200, Bunetzone, Butacote, Butadion, Butadione, Butalidon, Butapirazol, Butapirazole, Butartrina, Butatron, Butazina, Butazolidin, Butazolidine, Butidiona, Butoz, Buzon, Diphebuzol, Diphenylbutazone, Ecobutazone, Equipalazone, Fenibutal, Fenibutazona, Fenilbutina, Fenotone, Fenylbutazon, Flexazone, G 13,871, Ia-But, Kadol, Mephabutazon, NSC 25134, Phebuzine, Phen-Buta, Phenylbutazon, Phenylbutazone, Pirarreumol B, Pyrabutol, R-3-ZON, Reudo, Reudox, Reumazin, Reumuzol, Robizone, Shigrodin, Tencodyne, Tevcodyne, Ticinil, Todalgil, Uzone, VAC-10, Zolaphen
Formule InChI InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 4-butyl-1,2-diphénylpyrazolidine-3,5-dione
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 308.37
Quantité 10 mg
Poids de la formule 308,1525 g/mol