Learn More
Phénylbutazone, Mikromol™
Code produit 18030810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18030810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18030810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0548.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénylbutazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylbutazone
CAS 50-33-9
Noms d’analytes ou de composants Phenylbutazone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1,2-diphenyl-, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 3,5-Dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, 4-n-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Alindor, Alkazone, Antadol, Anuspiramin, Arthrizon, Artrizin, Artropan, Azolid, Benzone, Betazed, Bizolin 200, Bunetzone, Butacote, Butadion, Butadione, Butalidon, Butapirazol, Butapirazole, Butartrina, Butatron, Butazina, Butazolidin, Butazolidine, Butidiona, Butoz, Buzon, Diphebuzol, Diphenylbutazone, Ecobutazone, Equipalazone, Fenibutal, Fenibutazona, Fenilbutina, Fenotone, Fenylbutazon, Flexazone, G 13,871, Ia-But, Kadol, Mephabutazon, NSC 25134, Phebuzine, Phen-Buta, Phenylbutazon, Phenylbutazone, Pirarreumol B, Pyrabutol, R-3-ZON, Reudo, Reudox, Reumazin, Reumuzol, Robizone, Shigrodin, Tencodyne, Tevcodyne, Ticinil, Todalgil, Uzone, VAC-10, Zolaphen
Formule InChI InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 4-butyl-1,2-diphénylpyrazolidine-3,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 308.37
Quantité 250 mg
Poids de la formule 308,1525 g/mol