Learn More
Chlorhydrate de phényléphrine, Mikromol™
Code produit 17951556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0081.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de phényléphrine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylephrine Hydrochloride
CAS 61-76-7
Noms d’analytes ou de composants Phenylephrine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phenylephrine Hydrochloride, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. B (EP) as R-Enantiomer Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. B (EP), Etilefrine Imp. B (EP), Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI), Benzyl alcohol, m-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (-)- (8CI), (-)-Phenylephrine hydrochloride, (-)-alpha-Hydroxy-beta-(methylamino)ethyl-alpha-(3-hydroxybenzene)hydrochloride, (R)-Phenylephrine hydrochloride, Adrianol, Ak-Dilate, Ak-Nefrin, Alcon Efrin, Almefrin, Decadron, Irifrin, Isophrin, Isophrin hydrochloride, Levophenylephrine hydrochloride, Lexatol, M-Sympatol, Meta-Sympatol, Meta-Synephrine hydrochloride, Metaoxedrine chloride, Metaoxedrine hydrochloride, Mydfrin, Neo-Synephrine hydrochloride, Neo-Synesin 1, Neophryn, Neosinesine, Nostril, Oftalfrine, Prefrin, Pyracort D, R-(-)-m-Synephrine hydrochloride, Sucraphen, Synasal, l-1-(m-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, l-Phenylephrine hydrochloride, l-m-Hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride, l-alpha-Hydroxy-beta-methylamino-3-hydroxy-1-ethylbenzene hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Impurity B as R-Enantiomer Hydrochloride, Etilefrine Impurity B as R-Enantiomer Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
Nom IUPAC 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]phénol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203,0713 g/mol