Learn More
Monohydrate de phénylglyoxal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443434
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11443434
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10677.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1075-06-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Phenylglyoxal monohydrate was used to modify pig muscle carbonic anhydraseIII and as a specific reagent for arginine groups. It was also used to prepare pyrrolinone and furan derivatives and as as a chemiluminescent reagent for the determination of purines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de phénylglyoxal a été utilisé pour modifier l’anhydrase carbonique musculaire III de porc et comme réactif spécifique pour les groupes des arginines. Il a également été utilisé pour préparer des dérivés de pyrrolinone et de furane et comme réactif chimiluminescent pour la détermination des purines.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-06-5
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00149499
Clé InChI NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
CID PubChem 99611
Nom IUPAC 2,2-dihydroxy-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylglyoxal monohydrate
Point de fusion 71°C to 77°C
Point d’ébullition 142°C (125 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1854721
Informations sur la solubilité Partly miscible with water.
Poids de la formule 152.15 (134.12 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%