Learn More
Monohydrate de phénylglyoxal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylglyoxal monohydrate |
| Point de fusion | 71.0°C to 76.0°C |
| Couleur | Rose ou blanc à jaune |
| Point d’ébullition | 142.0°C (125.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5COCHO·H2O |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 07, 670 |
| Afficher plus |