Learn More
Phényltriéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341667 250 g 250g
11331667 50 g 50g
11351667 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04684.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Phenyltriethoxysilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phényltriéthoxysilane est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 780-69-8
Formule moléculaire C12H20O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 240.37
Numéro MDL MFCD00009065
Clé InChI JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
CID PubChem 13075
Nom IUPAC triethoxy(phenyl)silane
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 235°C
Nom chimique ou matériau Phenyltriethoxysilane
Quantité 250 g
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.461
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.996
Formule linéaire C6H5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2940602
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 240.38
Pourcentage de pureté 98%