Learn More
Phénytoïne 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30461957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461957 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461957 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0630.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenytoin
CAS 57-41-0
Noms d’analytes ou de composants Phenytoin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Type de solution Solution unique
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 252,0899 g/mol