Learn More
Phénytoïne EP Impureté B (diphényléthanedione), Mikromol™
Code produit 17952436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952436 25 mg 25mg
17901736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17952436 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0630.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénytoïne EP Impureté B (diphényléthanedione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzil
CAS 134-81-6
Noms d’analytes ou de composants Benzil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Diphenylethanedione (Benzil), Phenytoin Sodium Imp. B (EP), Phenytoin Imp. B (EP), Diphenylethanedione, Benzil, Phenytoin Impurity B, Phenytoin Sodium Impurity B, Phenytoin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,2-diphényléthane-1,2-dione
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 210,0681 g/mol