Learn More
Phénytoïne, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenytoin |
| CAS | 57-41-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phenytoin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H12 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Show More |