Learn More
Phénytoïne, Mikromol™
Code produit 18093810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18093810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0630.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénytoïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenytoin
CAS 57-41-0
Noms d’analytes ou de composants Phenytoin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Quantité 250 mg
Poids de la formule 252,0899 g/mol