Learn More
uvex Casque de sécurité Pheos B-S-WR
Code produit 17514116 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17514116 Blanc 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17514116 Fournisseur uvex Code fournisseur 9772031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.19€
    484.50€ / 25 pièces
    Économisez 9.69€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Casques de sécurité légers dotés d’une conception sportive et offrant un confort maximum d’utilisation.
  • Casque léger avec une conception sportive
  • Trois évents variables, une zone de ventilation à l’avant et deux à l’arrière pour une circulation parfaite de l’air
  • Systèmes d’adaptateurs pour les visières Uvex, les protège-oreilles Uvex et les lampes pour casque
  • Bord court pour un champ plus large de vision vers le haut
  • Harnais de suspension textile à 6 points avec dispositifs rotatifs de réglage de la taille pour réglage individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Casques de protection
Matériau HDPE
Modèle 9772, Bord court
Type de produit Casque de sécurité industrielle
Dimensions 52 à 61 cm
Dimensions (métrique) 52 à 61 cm
Ventilée Ventilé
Type de tête Bord avant
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.