Description
- Casque léger avec une conception sportive
- Trois évents variables, une zone de ventilation à l’avant et deux à l’arrière pour une circulation parfaite de l’air
- Systèmes d’adaptateurs pour les visières Uvex, les protège-oreilles Uvex et les lampes pour casque
- Harnais de suspension textile à 6 points classique pour un confort optimal
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 397 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Casques de protection |
| Matériau | HDPE |
| Modèle | 9772, Bord long |
| Type de produit | Casque de sécurité industrielle |
| Dimensions | 52 à 61 cm |
| Dimensions (métrique) | 51 à 61 cm |
| Ventilée | Ventilé |
| Type de tête | Bord avant |