Learn More
uvex Casque de sécurité Pheos B-WR
Code produit 17504116 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17504116 Blanc 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17504116 Fournisseur uvex Code fournisseur 9772030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    406.95€ / 25 pièces
    Économisez 44.05€
    9% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Casques de sécurité légers dotés d’une conception sportive et offrant un confort maximum d’utilisation.
  • Casque léger avec une conception sportive
  • Trois évents variables, une zone de ventilation à l’avant et deux à l’arrière pour une circulation parfaite de l’air
  • Systèmes d’adaptateurs pour les visières Uvex, les protège-oreilles Uvex et les lampes pour casque
  • Harnais de suspension textile à 6 points avec dispositifs rotatifs de réglage de la taille pour réglage individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Casques de protection
Matériau HDPE
Modèle 9772, Bord long
Type de produit Casque de sécurité industrielle
Dimensions 52 à 61 cm
Dimensions (métrique) 52 à 61 cm
Ventilée Ventilé
Type de tête Bord avant