Learn More
uvex Lunettes Pheos CX2
Code produit 31910423 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
31910423 Ambré 1 pièce
31910426 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31910423 Fournisseur uvex Code fournisseur 9198015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.05€
    14.73€ / 1 pièces
    Économisez 1.32€
    8% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Protection oculaire optimale pour un large éventail d’applications : Le composant souple de protection sourcilière est moulé par injection sur le cristallin et empêche la poussière et les liquides d’éclabousser les yeux. Le brillant oculaire X-tended uvex s’adapte parfaitement au porteur – pour un haut niveau de confort et de protection.
  • Lunettes de sécurité sportives très acceptées par les porteurs
  • Lentille en polycarbonate robuste avec technologie de revêtement supra-vision éprouvée uvex - anti-buée permanente et résistante aux rayures
  • Sans métal
  • Le confort dispose d’un protège-oculaire tendu : la technologie de monture à étanchéité douce s’enroule autour du front et offre une protection contre la pénétration des particules
  • Des bras de côté ergonomiques avec des oreillettes souples assurent un ajustement confortable et sécurisé sans créer de points de pression
  • Un nez souple et flexible s’adapte au porteur pour offrir un ajustement antidérapant et sans pression
  • Certifié conformément à la norme EN 166 (protection individuelle des yeux) et EN 170 (filtres UV) UV400 - 100 % de protection contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures, Antirayures
Teinte de la lentille Ambré
Type de produit Lunettes de sécurité
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture TPE
Protection UV UV400
Frame Type Semi-sans rebord