Learn More
uvex Lunettes Pheos CX2
Code produit 17797689 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Brun (23%)
Gris (14%)
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
17797689 Brun (23%) 1 pièce
17707699 Gris (14%) 1 pièce
17717699 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17797689 Fournisseur uvex Code fournisseur 9198223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    13.56€ / 1 pièces
    Économisez 1.44€
    9% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Les Uvex Pheos CX2 offre une protection oculaire optimale adaptée à de multiples zones d’utilisation.
Le composant de protection frontale souple est moulé par injection sur le verre et protège les yeux des poussières et des éclaboussures de liquide. L'innovant uvex La visière extensible s'adapte parfaitement à la personne qui la porte. – pour un confort et une protection de haut niveau.
Caractéristiques générales
  • Lunettes de sécurité sportives qui améliorent le confort de l’utilisateur
  • Lentille robuste en polycarbonate avec une efficacité éprouvée uvex technologie de revêtement supravision
  • Sans métal
Caractéristiques de protection
  • Certifiées conforme à la norme EN 166 (protection oculaire personnelle)
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
Caractéristiques de confort
  • Écran oculaire étendu en X : La technologie de cadre souple enveloppe le front et offre une protection contre la pénétration des particules.
  • Les branches ergonomiques et molles au niveau des oreilles garantissent un maintien confortable et sûr sans créer de points de pression
  • Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Résistant aux produits chimiques
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Couleur Noir, blanc
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 172
Teinte de la lentille Brun (23%)
Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon